Learn More
m-Cresol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
800 g
Tamaño de la unidad:
250 g
800 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453027 800 g 800 g
11419612 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15453027 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10733.41
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 108-39-4 | C7H8O | 108.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicación
El m-Cresol se utiliza en la preparación de resinas sintéticas como resinas fenol-formaldehído, desinfectantes y reveladores fotográficos. Se utiliza como disolvente industrial para disolver polímeros como la polianilina. Actúa como precursor de la vitamina E y el amilmetacresol antiséptico. Se utiliza como conservante de la insulina.
Solubilidad
Miscible con agua, dietiléter, cloroformo y etanol.
Notas
Higroscópico. Sensible al aire y a la luz. Almacenar en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes, bases y ácidos fuertes, así como con el aluminio y las aleaciones de aluminio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-39-4
Fórmula molecular C7H8O
Peso molecular (g/mol) 108.14
Número MDL MFCD00002302
Clave InChI RLSSMJSEOOYNOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-Methylphenol
PubChem CID 342
ChEBI CHEBI:17231
Nombre IUPAC 3-metilfenol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material m-Cresol
Punto de fusión 11°C to 12°C
Punto de ebullición 202°C to 204°C
Olor Phenol-like
Sensibilidad Light sensitive
Número UN UN2076
Beilstein 506719
Densidad 1.034
Índice Merck 14,2579
Información de solubilidad Miscible with water,diethylether,chloroform and ethanol.
pH 5
Cantidad 800 g
Temperatura de inflamación 86°C
SMILES CC1=CC=CC(O)=C1
Formula Weight (peso de la fórmula) 108.14
Porcentaje de pureza 99%