Learn More
Invitrogen™ Solución de lisis, solución de lisis de sangre completa
Solución de lisado, solución de lisado de sangre completa
Marca: Invitrogen™ GAS010S100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Invitrogen Cal-Lyse™ es una solución de lisado formulada para permitir la lisis de eritrocitos en muestras de sangre humana periférica anticoagulada. La solución de lisado Invitrogen Cal-Lyse™ está indicada para utilizarse como ayuda en el recuento de leucocitos teñidos con anticuerpos monoclonales para el análisis citométrico de flujo.Consulte la guía de selección para todas las soluciones de lisis celular y preservación y productos relacionados con la fijación y permeabilidad de muestras, reactivos bloqueantes e información sobre el uso de Dynabeads™ para el aislamiento celular.
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. |
|
Tampón de lisis celular | |
100 ml |
100 mL | |
Temperatura ambiente | |
Reactivo |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
77022167 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | GAS010S100 |
2881701 | Certificado de análisis | 15/07/2024 | GAS010S100 |
2633514 | Certificado de análisis | 03/10/2023 | GAS010S100 |
2549403 | Certificado de análisis | 09/12/2022 | GAS010S100 |
77022169 | Certificado de análisis | 08/11/2021 | GAS010S100 |
Título del producto
Invitrogen™ Solución de lisis, solución de lisis de sangre completa > 100 ml
Para uso diagnóstico in vitro.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido