Learn More
Invitrogen™ Solución de lisis, solución de lisis de sangre completa
Código de producto. p-7076053
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 ml
100 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10630734 25 ml cada uno
10292873 100 ml cada uno
2 options
Código de producto. 10630734
Marca: Invitrogen™ GAS010
Solución de lisado, solución de lisado de sangre completa
Invitrogen Cal-Lyse™ es una solución de lisado formulada para permitir la lisis de eritrocitos en muestras de sangre humana periférica anticoagulada. La solución de lisado Invitrogen Cal-Lyse™ está indicada para utilizarse como ayuda en el recuento de leucocitos teñidos con anticuerpos monoclonales para el análisis citométrico de flujo.
Consulte la guía de selección para todas las soluciones de lisis celular y preservación y productos relacionados con la fijación y permeabilidad de muestras, reactivos bloqueantes e información sobre el uso de Dynabeads™ para el aislamiento celular.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
  • Vida útil: 24 meses a partir de la fecha de fabricación
  • Cantidad 25 mL
    Volumen (métrico) 25 ml
    Tipo de reactivo Tampón para lisis de sangre completa
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Para utilizar con (aplicación) Citometría de flujo
    Tipo de producto Reactivo
    Para uso diagnóstico in vitro.