Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix C, 4.5 mL Tubes
La matriz de lisado C TallPrep™ contiene esferas de sílice de 1 mm para la lisis de levaduras y hongos, así como mohos, esporas y algas filamentosas.
Marca: MP Biomedicals™ 116972050
285.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
La matriz de lisado C contiene esferas de sílice de 1 mm y se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño del tubo: 4,5 mL
- Tipo de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
- Tipo de gránulo: Esferas de sílice de 1 mm
Especificaciones
Esferas de sílice | |
Levadura, Hongos, Algas | |
Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización | |
50 tubos de 4,5 mL |
Temperatura ambiente | |
Sin ADNasa | |
Matriz de lisado C | |
Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.