Learn More
MP Biomedicals™ TallPrep™ Lysing Matrix C, 4.5 mL Tubes
Tienda MP Biomedicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos de 4,5 mL
25 tubos de 4,5 mL
50 tubos de 4,5 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 25
paquete de 50
Descripción
La matriz de lisado C contiene esferas de sílice de 1 mm y se puede utilizar con instrumentos FastPrep o un batidor de gránulos similar.
- Tamaño del tubo: 4,5 mL
- Tipo de muestra: Levaduras, hongos, mohos, esporas y algas filamentosas
- Tipo de gránulo: Esferas de sílice de 1 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Esferas de sílice |
| Contenido y almacenamiento | Temperatura ambiente |
| Tipo de muestra | Levadura, Hongos, Algas |
| ADNasa | Sin ADNasa |
| Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento y purificación de ácidos nucleicos, homogeneización |
| Matriz | Matriz de lisado C |
| Cantidad | 25 tubos de 4,5 mL |
| ARNasa | Sin ARNasa |
A menos que se especifique lo contrario, los productos de MP Biomedical se utilizan únicamente para la investigación o la fabricación ulterior, no para uso humano directo.