Learn More
Thermo Scientific Chemicals Luminol y soluciones oxidantes (cada botella)
Para la detección quimioluminiscente de sistemas de transferencia Western basados en HRP
147.00€ - 221.00€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Luminol and oxidizing solutions (each bottle) |
---|---|
Información de solubilidad | It is soluble in most polar organic solvents but is insoluble in water. |
Sensibilidad | Light sensitive |
Forma física | Líquido |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15474059
|
Thermo Scientific Chemicals
J61462.AK |
250 mL |
147.00€
250 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15484059
|
Thermo Scientific Chemicals
J61462.AP |
500 mL |
221.00€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Used by biologists in cellular assays for the detection of copper, iron, and cyanides, as well as of specific proteins by western blot. For chemiluminecent HRP-based detection of western blotting systems. Microestimation of glucose and glucose oxidase using enzyme-induced chemiluminescence6,7 - Inhibitor of poly ADP Ribose Synthase8 - Demonstrations of the phenomenon of chemiluminescence, using different sensitizers to produce different colors of light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Luminol and oxidizing solutions (each bottle) | |
It is soluble in most polar organic solvents but is insoluble in water. | |
Light sensitive | |
Líquido |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Manténgase en frío
RUO – Research Use Only
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.