Learn More
Thermo Scientific Chemicals Luminol y soluciones oxidantes (cada botella)
Para la detección quimioluminiscente de sistemas de transferencia Western basados en HRP
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J61462.AP
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15484059
  • 221.00€ / 500 ml
Descripción
Used by biologists in cellular assays for the detection of copper, iron, and cyanides, as well as of specific proteins by western blot. For chemiluminecent HRP-based detection of western blotting systems. Microestimation of glucose and glucose oxidase using enzyme-induced chemiluminescence6,7 - Inhibitor of poly ADP Ribose Synthase8 - Demonstrations of the phenomenon of chemiluminescence, using different sensitizers to produce different colors of light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Luminol and oxidizing solutions (each bottle)
500 mL
Líquido
It is soluble in most polar organic solvents but is insoluble in water.
Light sensitive
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteN25L503 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha12/03/2025 Catalog NumberJ61462.AP,J61462.AK
Número de loteQ29K512 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberJ61462.AP,J61462.AK
Número de loteQ29K511 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/07/2024 Catalog NumberJ61462.AP,J61462.AK
Número de loteR17K510 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha03/07/2024 Catalog NumberJ61462.AP,J61462.AK
Número de loteX05I502 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha13/10/2022 Catalog NumberJ61462.AP,J61462.AK
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Luminol y soluciones oxidantes (cada botella) > 500mL