Learn More
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator
El reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator Lovibond™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
Marca:  Lovibond™ 512171BT
80.30 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15331745
  • 82.35€ / paquete de 250
Descripción
El reactivo de repuesto Comparator Lovibond™ para CHECKIT™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
  • Los más altos niveles de producción de calidad
  • Los reactivos uniformes y fiables se suministran en formato líquido y de comprimidos
  • Máxima precisión
Especificaciones
Especificaciones
Tableta
Colorímetro y espectrofotómetro
Comprimidos para pruebas de glicina DPD
Análisis del agua
200/Paq.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator > Comprimidos para pruebas de glicina DPD, 200/paquete