Learn More
Lovibond™ Reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator
Código de producto. p-4686241
Click to view available options
Cantidad:
100/paq.
100 mL
15 ml
200/Paq.
250/Paq.
Tipo:
Comprimidos para pruebas de EDTA
Comprimidos para pruebas de glicina DPD
Comprimidos para pruebas de glicina DPD (para la separación de Cl)
Solución de test de DEHA
pH universal
Formato:
Líquido
Tableta
Tamaño de la unidad:
100 ml
100 tabletas
15 ml
cada uno
paquete de 100
paquete de 250
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15392035
Marca: Lovibond™ 461181
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
El reactivo de repuesto para CHECKIT™ Comparator Lovibond™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
El reactivo de repuesto Comparator Lovibond™ para CHECKIT™ se fabrica bajo controles estrictos para mantener los más altos niveles de calidad.
  • Los más altos niveles de producción de calidad
  • Los reactivos uniformes y fiables se suministran en formato líquido y de comprimidos
  • Máxima precisión
Especificaciones
Color Amarillo
Composición Ácido nítrico del 2,5 al 5 %
Intervalo de pH 0,1
Formato Líquido
Para utilizar con (aplicación) Análisis del agua
Para utilizar con (equipo) Colorímetro y espectrofotómetro
Cantidad 100 mL
temp De 0 a 0,5 mg/l
Requisitos de almacenamiento 20 °C
Tipo Solución de test de DEHA
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P390-Absorber el vertido para que no dañe otros materiales.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: nitric acid