Learn More
Brady™ Etiqueta de registro
The Logging Tag is ideal for security and information indicating a lockout on your machine.
26.20€
Especificaciones
Cantidad | 10/Paq. |
---|---|
Tipo | Etiqueta de registro |
Color | Black, Red on White |
Material | Poliéster |
Para utilizar con (aplicación) | Lockout Tagout |
Código de producto | Marca | Mensaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Mensaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11786835
|
Brady™
230774 |
PELIGRO - NO MANIPULAR, INFORMAR PRIMERO |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11716845
|
Brady™
230777 |
PELIGRO - TEMPORALMENTE CONDENADO Esta etiqueta solo la puede retirar |
26.20€
1 paquete |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Reverse of the tag is empty.
Especificaciones
10/Paq. | |
Black, Red on White | |
Lockout Tagout | |
160 mm | |
-40°C to +100°C | |
2.95 in. | |
7 mm |
Etiqueta de registro | |
Poliéster | |
6.3 in. | |
0.249 mm | |
-40°F to +212°F | |
75 mm | |
Lockout Tagout Tags |