missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ Etiqueta de registro

The Logging Tag is ideal for security and information indicating a lockout on your machine.

Marca:  Brady™ 230777

Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 11716845

  • 26.20€ / 1 paquete
Fecha estimada de envío: 13-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

  • Reverse of the tag is empty.
Especificaciones

Especificaciones

10/Paq.
Black, Red on White
PELIGRO - TEMPORALMENTE CONDENADO Esta etiqueta solo la puede retirar
6.3 in.
0.249 mm
-40°F to +212°F
75 mm
Lockout Tagout Tags
Etiqueta de registro
Poliéster
Lockout Tagout
160 mm
-40°C to +100°C
2.95 in.
7 mm
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales