Learn More
Brady™ Etiqueta de registro
The Logging Tag is ideal for security and information indicating a lockout on your machine.
Marca:  Brady™ 230774
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11786835
  • 26.20€ / 1 paquete
Fecha estimada de envío: 14-06-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Reverse of the tag is empty.
Especificaciones
Especificaciones
10/Paq.
Black, Red on White
PELIGRO - NO MANIPULAR, INFORMAR PRIMERO
6.3 in.
0.249 mm
-40°F to +212°F
75 mm
Lockout Tagout Tags
Etiqueta de registro
Poliéster
Lockout Tagout
160 mm
-40°C to +100°C
2.95 in.
7 mm