Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration
GREENER_CHOICE
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
Marca:  Brannan™ 44/826/8 + 49/503/0
176.12 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17872988
  • 188.00€ / cada uno
Descripción
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Especificaciones
0°C, 100°C, 250°C
inmersión parcial
Glass
680°F
14 °F
14°F to 680°F
± 2.0°C at 90°C
76 mm
ISO 17025 UKAS
30.5 cm
Alcohol marrón
+360°C
-10°C
-10°C to +360°C
2°C
1.2 cm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points UKAS Calibration > Temperature Range: -10°C to +360°C, Subdivisions: 2.0°C, Partial Immersion, Length: 30.5 cm