Learn More
Brannan™ LO-tox™ Lab Thermometer with 3-points Traceable Calibration
Código de producto. 17832998
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
De -10 ° a +360 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 17832998
Marca: Brannan™ 44/826/8 + 49/101/0
LO-tox™ lab thermometer complete with calibration certificate.
  • LO-tox™ is an organic filling specially chosen to achieve a wide temperature span and provide the lowest practical levels of hazard
  • Safe non-mercury filling
  • Supplied with calibration certificate
  • Non-roll end cap
  • Supplied as standard in protective individual, resealable telescopic tube
  • Made in UK
Especificaciones
Puntos de calibración 0°C, 50°C, 90°C
Certificaciones/conformidad UK Traceable to National Standards ISO 9001
Tipo de inmersión inmersión parcial
Longitud (métrico) 30.5 cm
Material Glass
Relleno del termómetro Alcohol marrón
Temperatura máx. (imperial) 680°F
Temperatura máxima +360°C
Temperatura mín. (imperial) 14 °F
Temperatura mín. (métrico) -10°C
Intervalo de temperatura (imperial) 14°F to 680°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -10 ° a +360 °C
Exactitud ± 2.0°C at 90°C
Subdivisión 2°C
Immersion Length 76 mm
Anchura (métrico) 1.2 cm