Learn More
Cloruro de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
36.05€ - 692.00€
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Fórmula molecular | ClLi |
Peso molecular (g/mol) | 42.39 |
Número MDL | MFCD00011078 |
Clave InChI | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Sinónimo | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMostrar más |
PubChem CID | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
Nombre IUPAC | cloruro de litio(1+) |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10605502
|
Fisher Chemical
L/2200/48 |
100 g |
36.05€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10457450
|
Fisher Chemical
L/2200/50 |
250 g |
76.30€
250 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10615692
|
Fisher Chemical
L/2200/65 |
5 kg |
692.00€
5 Kg |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
cloruro de litio(1+) |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chlorideMostrar más | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Especificaciones
1382 °C | |
7447-41-8 | |
Desde 7 hasta 8 | |
ClLi | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
Jarra de plástico para polvo |
605 °C | |
Blanco | |
Sólido | |
MFCD00011078 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
cloruro de litio(1+) | |
433294 | |
42.38g/mol | |
1.33 hPa 547 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
- Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/A§.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/A§/si la persona se encuentra mal.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cloruro de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical