Learn More
Cloruro de litio anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10605502 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
100 GR
250 GR
5 KG
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10605502 100 g 100 GR
10457450 250 g 250 GR
10615692 5 kg 5 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10605502 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor L/2200/48
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
CAS 7447-41-8
Fórmula molecular ClLi
Peso molecular (g/mol) 42.39
Número MDL MFCD00011078
Clave InChI KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride
PubChem CID 433294
ChEBI CHEBI:48607
Nombre IUPAC cloruro de litio(1+)
SMILES [Li+].[Cl-]
Especificaciones
Punto de ebullición 1382 °C
Punto de fusión 605 °C
Color Blanco
pH Desde 7 hasta 8
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 42,38g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
Presión de vapor 1,33 hPa 547
compliance-icons
Nombre del producto
  • Lithium chloride, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.