Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para listeria (Oxford)
Aísle y detecte la Listeria monocytogenes en muestras clínicas, medioambientales y de alimentos con este medio de diagnóstico selectivo y listo para su uso.
22.95€
Especificaciones
Descripción | Agar selectivo para listeria (Oxford) |
---|---|
Formato | Monoplaca de 90 mm |
Tipo de producto | Agar |
Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
Cantidad | 10/paq. |
Código de producto | Marca | Peso de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Peso de llenado | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10158492
|
Thermo Scientific™
PO5026A |
19,5 g ± 1,0 g |
22.95€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Aísle y detecte la Listeria monocytogenes en muestras clínicas, medioambientales y de alimentos con el agar de diagnóstico selectivo para listeria (Oxford) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio se basa en las formulaciones descritas por Curtis et al.1 Listeria monocytogenes, que puede hidrolizar la esculina, crea zonas negras alrededor de las colonias, mientras que la mayoría de las floras grampositivas no deseadas se inhiben. Se trata del medio de siembra en placa especificado en el procedimiento de aislamiento de la FDA y el BAM2 y en los métodos de análisis estándar de otros organismos nacionales e internacionales3.
La infección de origen alimentario por Listeria monocytogenes ha suscitado una mayor preocupación por identificar este microorganismo en los alimentos, en el medio ambiente, y en muestras patológicas de seres humanos y animales. En el pasado, la capacidad de aislar el microorganismo se vio obstaculizada por no contar con un medio selectivo eficaz, ya que la Listeria monocytogenes puede quedar fácilmente cubierta por la flora competidora.
Use el agar selectivo para listeria (Oxford) con el objetivo de detectar y aislar de forma selectiva la Listeria monocytogenes en muestras clínicas y de alimentos.
- Fácil lectura: la Listeria monocytogenes forma colonias de color marrón con zonas negras debido a la hidrólisis de la esculina.
- Medio de siembra en placa de la FDA y el BAM usado para aislar Listeria monocytogenes3.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ forman ahora parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Agar selectivo para listeria (Oxford) | |
Agar | |
10/paq. |
Monoplaca de 90 mm | |
Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 9 semanas