Learn More
Thermo Scientific™ Agar selectivo para listeria (Oxford)
Descripción
Aísle y detecte la Listeria monocytogenes en muestras clínicas, medioambientales y de alimentos con el agar de diagnóstico selectivo para listeria (Oxford) Thermo Scientific™ Oxoid™. El medio se basa en las formulaciones descritas por Curtis et al.1 Listeria monocytogenes, que puede hidrolizar la esculina, crea zonas negras alrededor de las colonias, mientras que la mayoría de las floras grampositivas no deseadas se inhiben. Se trata del medio de siembra en placa especificado en el procedimiento de aislamiento de la FDA y el BAM2 y en los métodos de análisis estándar de otros organismos nacionales e internacionales3.
La infección de origen alimentario por Listeria monocytogenes ha suscitado una mayor preocupación por identificar este microorganismo en los alimentos, en el medio ambiente y en muestras patológicas de seres humanos y animales. La capacidad de aislar el microorganismo se ha visto obstaculizada en el pasado por la falta de un medio selectivo eficaz, ya que Listeria monocytogenes puede quedar fácilmente cubierta por la flora competidora.
Utilice el agar selectivo para Listeria (formulación Oxford) para el aislamiento selectivo y la detección de Listeria monocytogenes de muestras clínicas y alimentarias.
- Lectura sencilla: Listeria monocytogenes forma colonias de color marrón con zonas negras debido a la hidrólisis de la esculina.
- Un medio de siembra en placa FDA/BAM para el aislamiento de Listeria monocytogenes3.
- Comodidad de los medios preparados listos para su uso.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Amarillo limón |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 10 °C |
| Descripción | Agar selectivo para listeria (Oxford) |
| Formato | Monoplaca de 90 mm |
| Origen de fabricación | Alemania |
| Tipo de producto | Agar |
| Peso de llenado | 19,5 g ± 1,0 g |
| Tipo de empaquetado | Placas de 10 x 90 mm envasadas con película |
| Cantidad | 10/paq. |