Learn More
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid AMCA Antibody Labeling Kit
Antibody labeling kit
544.00€ - 1115.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. |
---|---|
Conjugado | AMCA |
Contenido del kit | Glass vial(s) of Lightning-Link Rapid mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of Rapid Modifier reagent, 1 vial of Rapid Quencher reagent |
Tipo de producto | Rapid AMCA Antibody Labeling Kit |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18034894
|
Novus Biologicals™
313-0030 |
30 μg |
544.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18078284
|
Novus Biologicals™
313-0010 |
300 μg |
761.00€
1 set |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18034014
|
Novus Biologicals™
313-0015 |
1 mg |
1115.00€
1 miligramo |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Unlike standard AMCA labeling procedures, where a large molar excess of AMCA is employed, the Lightning-Link AMCA kit combines a low molar ratio of AMCA:antibody and high labeling efficiency to eliminate the need for purification steps. AMCA (aminomethylcoumarin acetate) is a blue fluorescent dye commonly used in fluorescence microscopy, arrays and in-situ hybridisation. It has an excitation wavelength of 345-350nm and an emission wavelength of 440-460nm.Información de órdenes
Cantidad
Especificaciones
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
AMCA | |
Glass vial(s) of Lightning-Link Rapid mix (1 or 3 vials, depending on pack size), 1 vial of Rapid Modifier reagent, 1 vial of Rapid Quencher reagent | |
Rapid AMCA Antibody Labeling Kit |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Novus Biologicals™ Lightning-Link (R) Rapid AMCA Antibody Labeling Kit