Learn More
Fisherbrand™ Tapa para desecador con mando de vidrio
Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
57.30€ - 159.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tapa |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Desecador con mando de vidrio |
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro exterior (imperial) | Altura (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
15564635
|
Fisherbrand™
|
320 mm | 125 mm | Tipo: 250 mm |
96.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15564625
|
Fisherbrand™
|
215 mm | 103 mm | Tipo: 150 mm |
96.10€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15514645
|
Fisherbrand™
|
380 mm | 150 mm | Tipo: 300 mm |
159.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15514635
|
Fisherbrand™
|
270 mm | 108 mm | Tipo: 200 mm |
85.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15514625
|
Fisherbrand™
|
153 mm | 78 mm | Tipo: 100 mm |
57.30€
cada uno |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Tapa | |
Desecador con mando de vidrio |