Learn More
Fisherbrand™ Tapa para desecador con mando de vidrio
Código de producto. 15514635 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altura (métrico):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Descripción:
Tipo: 100 mm
Tipo: 150 mm
Tipo: 200 mm
Tipo: 250 mm
Tipo: 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Descripción unitSize
15514635 270 mm 108 mm Tipo: 200 mm cada uno
15564635 320 mm 125 mm Tipo: 250 mm cada uno
15564625 215 mm 103 mm Tipo: 150 mm cada uno
15514645 380 mm 150 mm Tipo: 300 mm cada uno
15514625 153 mm 78 mm Tipo: 100 mm cada uno
5 options
Código de producto. 15514635
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
  • Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 270 mm
Tipo de producto Tapa
Descripción Tipo: 200 mm
Para utilizar con (equipo) Desecador con mando de vidrio
Altura (métrico) 108 mm