Learn More
Fisherbrand™ Tapa para desecador con mando de vidrio
Código de producto. 15564635 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altura (métrico):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Descripción:
Tipo: 100 mm
Tipo: 150 mm
Tipo: 200 mm
Tipo: 250 mm
Tipo: 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Descripción unitSize
15564635 320 mm 125 mm Tipo: 250 mm cada uno
15564625 215 mm 103 mm Tipo: 150 mm cada uno
15514645 380 mm 150 mm Tipo: 300 mm cada uno
15514635 270 mm 108 mm Tipo: 200 mm cada uno
15514625 153 mm 78 mm Tipo: 100 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15564635
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.55€
    100.60€ / paquete de 1
    Ahorro 16.95€
    14% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
  • Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 320 mm
Descripción Tipo: 250 mm
Para utilizar con (equipo) Desecador con mando de vidrio
Altura (métrico) 125 mm
Tipo de producto Tapa