Learn More
Fisherbrand™ Tapa para desecador con mando de vidrio
Código de producto. 15514625 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
153 mm
215 mm
270 mm
320 mm
380 mm
Altura (métrico):
78 mm
103 mm
108 mm
125 mm
150 mm
Descripción:
Tipo: 100 mm
Tipo: 150 mm
Tipo: 200 mm
Tipo: 250 mm
Tipo: 300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Altura (métrico) Descripción Tamaño de la unidad
15514625 153 mm 78 mm Tipo: 100 mm cada uno
15564635 320 mm 125 mm Tipo: 250 mm cada uno
15564625 215 mm 103 mm Tipo: 150 mm cada uno
15514645 380 mm 150 mm Tipo: 300 mm cada uno
15514635 270 mm 108 mm Tipo: 200 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15514625
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.45€
    49.81€ / paquete de 1
    Ahorro 7.64€
    13% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
  • Para utilizar con desecadores con mando de vidrio
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 153 mm
Descripción Tipo: 100 mm
Para utilizar con (equipo) Desecador con mando de vidrio
Altura (métrico) 78 mm
Tipo de producto Tapa de desecador