Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante con escudo LH-4000W, 8 x 500 ml
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin la necesidad de modificar los protocolos existentes.
180.90€ - 11658.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i y Multifuge 4
Biocontainment Sí
Ver más especificaciones
Productos 7
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo Precio Cantidad y disponibilidad  
12464060
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75006421
Tapón de sellado
191.96€
paquete de 2
10447453
Ver documentos
Thermo Scientific™
75006436
Cestillo doble para bolsas de sangre
3065.25€
cada uno
10250262
Ver documentos
Thermo Scientific™
75006476
Rotor basculante
11658.00€
cada uno
10789774
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
75006477
TX-150
778.88€
cada uno
10714844
Ver documentos
Thermo Scientific™
75006478
Cestillo DoubleSpin
790.94€
cada uno
10305473
Ver documentos
Thermo Scientific™
75006479
Tapa del cestillo
274.37€
paquete de 2
10089412
Ver documentos
Thermo Scientific™
75006486
Adaptador para microplacas
180.90€
cada uno
Descripción
Descripción
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin necesidad de modificar los protocolos existentes con el rotor basculante con escudo Thermo Scientific™ LH-4000W, 8 x 500 ml. Elija entre los cestillos para bolsas de sangre redondos, DoubleSpin™ y dobles con una amplia variedad de adaptadores disponibles, lo que proporciona una capacidad flexible que va desde 1,5 ml hasta 250 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas de biocontención y los cestillos DoubleSpin se venden por separado; para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (75006476) y los componentes. Los adaptadores de tubos y el adaptador para microplacas para el cestillo DoubleSpin también están disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i
Especificaciones
Especificaciones
Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i y Multifuge 4
Sí
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Thermo Scientific™ Rotor basculante con escudo LH-4000W, 8 x 500 ml