Learn More
Thermo Scientific™ Rotor basculante con escudo LH-4000W, 8 x 500 ml
Código de producto. 10250262 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Adaptador para microplacas
Cestillo DoubleSpin
Cestillo doble para bolsas de sangre
Rotor basculante
TX-150
Tapa del cestillo
Tapón de sellado
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo unitSize
10250262 Rotor basculante cada uno
12464060 Tapón de sellado paquete de 2
10447453 Cestillo doble para bolsas de sangre cada uno
10789774 TX-150 cada uno
10714844 Cestillo DoubleSpin cada uno
10305473 Tapa del cestillo paquete de 2
10089412 Adaptador para microplacas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 10250262 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 75006476
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin la necesidad de modificar los protocolos existentes.
Compatibilice un conjunto diverso de aplicaciones de procesamiento de muestras sin necesidad de modificar los protocolos existentes con el rotor basculante con escudo Thermo Scientific™ LH-4000W, 8 x 500 ml. Elija entre los cestillos para bolsas de sangre redondos, DoubleSpin™ y dobles con una amplia variedad de adaptadores disponibles, lo que proporciona una capacidad flexible que va desde 1,5 ml hasta 250 ml.
Información para pedidos:
Los cestillos, las tapas de biocontención y los cestillos DoubleSpin se venden por separado; para disponer del conjunto completo, solicite el cuerpo del rotor (75006476) y los componentes. Los adaptadores de tubos y el adaptador para microplacas para el cestillo DoubleSpin también están disponibles por separado. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas Thermo Scientific™ Cryofuge 5500i
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Rotor basculante con protección LH4000 W
Material Cuerpo del rotor de acero inoxidable, cestillo de aluminio
Tipo Rotor basculante
Capacidad 8 x 500 mL
RCF máx. 5.480 x g
Vel. máx 4.400 rpm
Radio (métrico) 2215 mm
Radio mín. (métrico) 88 mm
Para utilizar con (equipo) Centrífugas de gran capacidad Thermo Scientific Sorvall RC 4 Series, Cryofuge 5500i y Multifuge 4
Ángulo 90°
RCF mín. 1.903 x g
Biocontainment Sí