Learn More
Greiner Bio-One Tubos para centrífuga de polipropileno Lucosep
Para la separación eficaz de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea.
Marca: Greiner Bio-One 163288
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Enriquecimiento directo de la sangre entera
- Llenado simplificado a través de una barrera porosa
- Separación rápida a temperatura ambiente en tan solo 15 minutos
- Extracción de eritrocitos y granulocitos
- Sin recontaminación con eritrocitos
- Service Plan
No
Especificaciones
12 mL | |
Separación de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea | |
Fabricación aséptica | |
Centrifuge Tube (Pre-filled) |
Polipropileno | |
Barrera porosa | |
Forma redonda |
Título del producto
Greiner Bio-One Tubos para centrífuga de polipropileno Lucosep > Vol.: 12mL; Pre-filled w/1.077g/mL PBMC separation medium; Aseptically produced
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido