Learn More
Greiner Bio-One Tubos para centrífuga de polipropileno Lucosep
Click to view available options
Capacidad (métrico):
12 ml
12 mL
50 ml
Esterilidad:
Estéril
Fabricación aséptica
Forma del fondo:
Cónica
Forma redonda
Tamaño de la unidad:
500 PCS
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
- Enriquecimiento directo de la sangre entera
- Llenado simplificado a través de una barrera porosa
- Separación rápida a temperatura ambiente en tan solo 15 minutos
- Extracción de eritrocitos y granulocitos
- Sin recontaminación con eritrocitos
-
Service Plan
No
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 12 mL |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con | Separación de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea |
| Incluye | Barrera porosa |
| Esterilidad | Fabricación aséptica |
| Forma del fondo | Forma redonda |
| Tipo de producto | Centrifuge Tube (Pre-filled) |