Learn More
Greiner Bio-One Tubos para centrífuga de polipropileno Lucosep
GREENER_CHOICE
Para la separación eficaz de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea.
Marca:  Greiner Bio-One 163290
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11882671
  • 1419.56€ / paquete de 500
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Descripción
  • Enriquecimiento directo de la sangre entera
  • Llenado simplificado a través de una barrera porosa
  • Separación rápida a temperatura ambiente en tan solo 15 minutos
  • Extracción de eritrocitos y granulocitos
  • Sin recontaminación con eritrocitos
  • Service Plan
    No
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
12 ml
Separación de linfocitos y células mononucleares de la sangre periférica y la médula ósea
Estéril
Tubo de centrífuga
Polipropileno
Barrera porosa
Forma redonda
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Greiner Bio-One Tubos para centrífuga de polipropileno Lucosep > Vol.: 12 ml; sin cargar; estériles