Learn More
STERIS™ Cinta indicadora sin plomo para autoclave
Selle productos y envases para esterilización con esta cinta autoadhesiva.Las cintas indicadoras sin plomo para autoclave STERIS™ incluyen rayas sin plomo de color verde que cambian de color a marrón o negro para ofrecer una indicación inmediata de que el proceso de esterilización ha finalizado.
5.75€
Especificaciones
Color Marrón, Negro
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensions (LxW) Precio Cantidad y disponibilidad  
12370489
Ver documentos
STERIS™
0162AB
50 m x 19 mm Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • Cinta autoadhesiva con indicador químico impreso en un lado
  • Las rayas fácilmente reconocibles cambian de color cuando se exponen a la esterilización específica, verificando la exposición al proceso sin necesidad de abrir paquetes o comprobar registros
  • Cambio de color marrón/negro
Especificaciones
Especificaciones
Marrón, Negro
Documentos
Product Certifications
Título del producto
STERIS™ Cinta indicadora sin plomo para autoclave