Learn More
STERIS™ Cinta indicadora sin plomo para autoclave
Código de producto. 12370489
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 m x 19 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
12370489 50 m x 19 mm cada uno
1 options
Código de producto. 12370489 Proveedor STERIS™ N.º de proveedor 0162AB
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Selle productos y envases para esterilización con esta cinta autoadhesiva.Las cintas indicadoras sin plomo para autoclave STERIS™ incluyen rayas sin plomo de color verde que cambian de color a marrón o negro para ofrecer una indicación inmediata de que el proceso de esterilización ha finalizado.
  • Cinta autoadhesiva con indicador químico impreso en un lado
  • Las rayas fácilmente reconocibles cambian de color cuando se exponen a la esterilización específica, verificando la exposición al proceso sin necesidad de abrir paquetes o comprobar registros
  • Cambio de color marrón/negro
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Marrón, Negro
Dimensiones (L x An) 50 m x 19 mm