Learn More
Barra de plomo, aproximadamente 1,35x2,54x30,5 cm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
94.67€ - 600.99€
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15444725
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
000930.KF
1 Pc.
94.67€
cada uno
15454725
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
000930.KJ
5 Pc.
600.99€
paquete de 5
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Barra de plomo, aproximadamente 1,35x2,54x30,5 cm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals