Learn More
Barra de plomo, aproximadamente 1,35x2,54x30,5 cm, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15454725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15454725 5 Pc. paquete de 5
15444725 1 Pc. cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15454725 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 000930.KJ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7439-92-1 | Pb | 207.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-92-1
Fórmula molecular Pb
Peso molecular (g/mol) 207.20
Número MDL MFCD00134050
Clave InChI WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo plumbum, metal, blei, lead, elemental, rough bullion, plomo, glover, element, flake, omaha & grant
PubChem CID 5352425
ChEBI CHEBI:27889
Nombre IUPAC plomo
SMILES [Pb]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Lead bar
Color Gris
Nombre de nota Approx.1.35x2.54x30.5cm (0.53x1.0x12.0 in.)
Cantidad 5 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈1300g/bar
Formulario ≈1300 g/barra
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.9%