Learn More
Buerkle™ Cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Frozen goods from -40° up to briefly +95°C
- Ideal use of space, can be stacked
- Comes complete with press-in lid
- Transparent in color
- Can be deep frozen
- Smooth surface, no crevices
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 mL |
| Tipo de tapón | Press-in Lid |
| Color | Transparente |
| Material | Polyethylene |
| Forma | Square |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvo, muestras de suelo y productos congelados (de –40 °C a unos +95 °C) |
| Incluye | Tapa a presión |
| Tipo de producto | Caja multiusos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 208 x 208 x 64 mm |
| Longitud (métrico) | 208 mm |
| Mostrar más |