Learn More
Buerkle™ Cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos
Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 mL
1000 mL
1500 mL
2000 mL
3200 mL
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
103 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 64 mm
208 x 103 x 94 mm
208 x 208 x 64 mm
208 x 208 x 94 mm
255 x 103 x 94 mm
103 x 103 x 127 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Productos congelados desde −40 °C hasta unos +95 °C
- Uso ideal del espacio, se puede apilar
- Incluye tapa a presión
- Transparente
- Puede congelarse
- Superficie lisa, sin grietas
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 500 ml |
| Tipo de tapón | Press-in Lid |
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Forma | Cuadrada |
| Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvo, muestras de suelo y productos congelados |
| Incluye | Tapa a presión |
| Tipo de producto | Caja para todo tipo de usos |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 103 x 103 x 64 mm |
| Longitud (métrico) | 103 mm |
| Mostrar más |