Learn More
Buerkle™ Cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos
Las cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos Buerkle™ se emplean para almacenar, envasar, tomar muestras, muestrear y transportar pastas, gránulos, polvos, muestras de suelo y productos congelados.
Marca:  Buerkle™ 6250-2300
9.50 EUR hasta el 2025-08-24
Use el código promocional "24132" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10023373
  • 10.00€ / cada uno
Productos de laboratorio de uso diario
Usar código promocional 24132 al validar el pedido
Ver promociones disponibles
Descripción
  • Frozen goods from -40° up to briefly +95°C
  • Ideal use of space, can be stacked
  • Comes complete with press-in lid
  • Transparent in color
  • Can be deep frozen
  • Smooth surface, no crevices
Especificaciones
Especificaciones
2000 mL
Transparente
Square
Tapa a presión
255 x 103 x 94 mm
103 mm
Press-in Lid
Polyethylene
Almacenamiento, envasado, toma de muestras, muestreo y transporte de pastas, gránulos, polvo, muestras de suelo y productos congelados (de –40 °C a unos +95 °C)
Caja multiusos
255 mm
94 mm
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Buerkle™ Cajas cuadradas de polietileno para todo tipo de usos > Interior Dimensions: 255L x 103W x 94mmH, Capacity: 2000mL