Learn More
BRAND™ Pipeta cuentagotas de LDPE
Construcción en polietileno de baja densidad (LDPE). Se utiliza para tomar muestras y decantar líquidos infecciosos o tóxicos. Graduado con fuelles.
Marca: BRAND™ 125410
26.35 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Construcción LDPE
- Graduados
- Incluye fuelles
- Para la manipulación de muestras tóxicas o infecciosas
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
LDPE | |
Sí | |
1,5 ml | |
Pipeta cuentagotas |
Se utiliza para tomar muestras y decantar líquidos infecciosos o tóxicos | |
100/paq. | |
133 mm |
Título del producto
BRAND™ Pipeta cuentagotas de LDPE > Capacidad: 1,5 ml
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido