Descripción
- Construcción LDPE
- Graduados
- Incluye fuelles
- Para la manipulación de muestras tóxicas o infecciosas
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material | LDPE |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para tomar muestras y decantar líquidos infecciosos o tóxicos |
| Graduado | Sí |
| Cantidad | 100/paq. |
| Volumen (métrico) | 1,5 ml |
| Longitud (métrico) | 133 mm |
| Tipo | Pipeta cuentagotas |