Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio antisalpicaduras químicas estilo lancero
Provide the answer to full frontal protection with Logistik™ Lancer-Style Chemical Splash Laboratory Coats The wrap-over style Lancer front coat helps repel liquid chemicals and provides the wearer with an excellent level of protection since the use of chemicals in a laboratory can prove a constant hazard to standard style open neck coats.
99.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Bata de laboratorio estilo Lancer |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | 65 % poliéster/35 % algodón, Carbon |
Color | Blanco |
Estilo de manguito | Parte delantera con corchetes |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11989155
|
Logistik™
CS849WHM |
M | |||||||
Descripción
- Full frontal protection
- Chem-Tech material
- Fluorochemical liquid repellent
Especificaciones
Bata de laboratorio estilo Lancer | |
65 % poliéster/35 % algodón, Carbon | |
Parte delantera con corchetes | |
No estéril | |
2 | |
Repelente de líquidos fluoroquímicos | |
65% Polyester, 35% Cotton |
Unisex | |
Blanco | |
Reusable | |
Lancer | |
Abierto | |
CE EN 13034 |