Learn More
Logistik™ Batas de laboratorio antisalpicaduras químicas estilo lancero
Descripción
- Full frontal protection
- Chem-Tech material
- Fluorochemical liquid repellent
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Bata de laboratorio estilo Lancer |
| Tamaño | M |
| Sexo | Unisex |
| Material | 65 % poliéster/35 % algodón, Carbon |
| Color | Blanco |
| Estilo de manguito | Parte delantera con corchetes |
| Desechables | Reusable |
| Esterilidad | No estéril |
| Modelo | Lancer |
| N.º de bolsillos | 2 |
| Mostrar más |