Learn More
Brady™ Etiquetadoras de poliéster laminado
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Marca:  Brady™ 273513
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11755583
  • 362.00€ / 1 rollo
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 07-07-2025
Descripción
  • Used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Brady™ Etiquetadoras de poliéster laminado > Tamaño (L x Al): 33 m x 100 mm; color: morado; cantidad: 505/rollo