Learn More
Brady™ Etiquetadoras de poliéster laminado
Código de producto. p-8004153
Change view
Click to view available options
Color:
Gris
Morado
Rojo
Verde
Altura del carácter (métrico):
8 mm
13 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Altura del carácter (métrico) unitSize
11785563 Gris 13 mm 1 rollo
11765563 Verde 13 mm 1 rollo
11745583 Gris 8 mm 1 rollo
11725583 Verde 8 mm 1 rollo
11795563 Morado 13 mm 1 rollo
11755583 Morado 8 mm 1 rollo
11745563 Rojo 13 mm 1 rollo
11705583 Rojo 8 mm 1 rollo
8 options
Código de producto. 11785563
Marca: Brady™ 273438
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
  • Used for pipe markers and safety signs.
  • B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
  • Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Especificaciones
Descripción Pipe Markers - Vapeur
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Gris
Acabado Gloss
Formato Rollo
Material Polyester
Tipo de producto Etiquetadora
Mostrar texto Vapeur
Para utilizar con (aplicación) Pipe and valve marking
Idiomas French
N.° por paquete 220 rollo
Cantidad 220/rollo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 0.0039 in.
Grosor (métrico) 0.099 mm
Dimensions (LxW) 33 m x 100 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 m x 100 mm x 150 mm
Longitud (imperial) 108.27 ft.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 3.94 in.
Anchura (métrico) 100 mm
Altura (imperial) 5.91 in.
Altura (métrico) 150 mm
Altura del carácter (métrico) 13 mm
Diámetro (imperial) 3 in
Diámetro (métrico) 70 mm
Alternate Part Number PMF-VAPEUR-GY4-RLL090