Learn More
Brady™ Etiquetadoras de poliéster laminado
Laminated Polyester Label Markers feature a surface printed white polyester film with a permanent, acrylic based, pressure sensitive adhesive and over-laminated with a clear polyester film.
Marca: Brady™ 271388
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Used for pipe markers and safety signs.
- B-7541 gives excellent adhesion to low surface energy surfaces, such as polypropylene and ABS, as well as on most powder coatings.
- Standard ink colors are black, red (RAL 3001-GL), yellow (RAL 1003-GL), blue (RAL5005-GL) and green (RAL 6032-GL).
Especificaciones
Pipe Markers - Eau incendie | |
Rojo | |
Rollo | |
Etiquetadora | |
Pipe and valve marking | |
505/rollo | |
-40°F to +230°F | |
0.0039 in. | |
33 m x 100 mm | |
108.27 ft. | |
3.94 in. | |
2.36 in. | |
8 mm | |
70 mm |
Permanent Acrylic | |
Gloss | |
Polyester | |
Eau incendie | |
French | |
1 rollo | |
De -40 °C a +110 °C | |
0.099 mm | |
33 m x 100 mm x 60 mm | |
33 m | |
100 mm | |
60 mm | |
3 in | |
PMF-EAUINCENDIE-RD3-RLL090 |
Título del producto
Brady™ Etiquetadoras de poliéster laminado > Tamaño (L x Al): 33 m x 100 mm; color: Rojo; cantidad: 505/rollo
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido