Learn More
Brady™ Laminated polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Green
Sign compliant to ISO 7010.
3.65€ - 13.95€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | ISO 7010 |
---|---|
Acabado | Satinado |
Material | Poliéster |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Tipo de montaje | Autoadhesivo |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15624257
|
Brady™
814382 |
100 mm | 100 mm |
4.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 29-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15634257
|
Brady™
814383 |
148 mm | 148 mm |
3.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15644257
|
Brady™
814384 |
200 mm | 200 mm |
4.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15664257
|
Brady™
814387 |
315 mm | 315 mm |
12.25€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15674257
|
Brady™
814388 |
400 mm | 400 mm |
13.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-06-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15654257
|
Brady™
814385 |
250 mm | 250 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Laminated polyester
- For indoor and outdoor use
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Autoadhesivo | |
0,099 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |
Satinado | |
Acrílico permanente | |
Interiores y exteriores | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Globales |