Learn More
Brady™ Laminated polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Green
Código de producto. 15624257
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Anchura (métrico):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
315 mm
400 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) unitSize
15624257 100 mm 100 mm cada uno
15634257 148 mm 148 mm cada uno
15644257 200 mm 200 mm cada uno
15654257 250 mm 250 mm cada uno
15664257 315 mm 315 mm cada uno
15674257 400 mm 400 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15624257 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 814382
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Señal conforme a ISO 7010.
  • Poliéster laminado
  • Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7010
Alternate Part Number PIC A045-100x100-PE-CRD/1
Acabado Satinado
Material Poliéster
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Tipo de montaje Autoadhesivo
Para utilizar con (aplicación) Interiores y exteriores
Altura (métrico) 100 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 100 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a 110 °C
Forma Cuadrada
Idiomas Globales
Color Blanco sobre verde