Learn More
Brady™ Laminated polyester: ISO Safety Sign - Direction arrow 45°, Top Right Corner, Green
Sign compliant to ISO 7010.
Marca: Brady™ 814388
Detalles adicionales : Peso : 0.04300kg
Descripción
- Poliéster laminado
- Para uso en interiores y exteriores
Especificaciones
ISO 7010 | |
Poliéster | |
Autoadhesivo | |
400 mm | |
400 mm | |
Cuadrada | |
Blanco sobre verde |
Satinado | |
Acrílico permanente | |
Interiores y exteriores | |
0,099 mm | |
De - 40 °C a 110 °C | |
Globales |