Learn More
Brady™ Señales de transporte de sustancias explosivas ADR 1.6 1 de poliéster laminado
3.85€ - 342.00€
Especificaciones
Acabado | Satinado |
---|---|
Material | Poliéster laminado |
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
Grosor | 0,099 mm |
Intervalo de temperatura (métrico) | -40 °C-110 °C |
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Altura (métrico) | Anchura (métrico) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11770204
|
Brady™
223558 |
100 mm | 100,00 mm | 1 unidad |
3.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11720244
|
Brady™
223598 |
100 mm | 100,00 mm | 250/Paq. |
342.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11780204
|
Brady™
223559 |
200 mm | 200,00 mm | 1 unidad |
5.40€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11790204
|
Brady™
223560 |
297 mm | 297,00 mm | 1 unidad |
10.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 08-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Especificaciones
Satinado | |
Acrílico permanente | |
-40 °C-110 °C | |
1,6 1 |
Poliéster laminado | |
0,099 mm | |
Diamante | |
Negro sobre Naranja |