Learn More
Brady™ Señales de transporte de sustancias explosivas ADR 1.6 1 de poliéster laminado
Código de producto. 11780204
Change view
Click to view available options
Altura (métrico):
100 mm
200 mm
297 mm
Anchura (métrico):
100,00 mm
200,00 mm
297,00 mm
Cantidad:
1 unidad
250/Paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Altura (métrico) Anchura (métrico) Cantidad unitSize
11780204 200 mm 200,00 mm 1 unidad cada uno
11770204 100 mm 100,00 mm 1 unidad cada uno
11720244 100 mm 100,00 mm 250/Paq. 1 rollo
11790204 297 mm 297,00 mm 1 unidad cada uno
4 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11780204
missing translation for 'mfr': Brady™ 223559
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Alternate Part Number ADR 1.6-200*200-B7541
Acabado Satinado
Material Poliéster laminado
Cantidad 1 unidad
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Altura (métrico) 200 mm
Grosor 0,099 mm
Anchura (métrico) 200,00 mm
Intervalo de temperatura (métrico) -40 °C-110 °C
Forma Diamante
Texto mostrado 1,6 1
Color Negro sobre Naranja