missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lamin B1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 532, Clone: 3C10G12, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 450.00€
Especificaciones
Antígeno | Lamin B1 |
---|---|
Clon | 3C10G12 |
Concentración | v |
Aplicaciones | Immunofluorescence |
Clasificación | Monoclonal |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17741339
|
Proteintech
CL532-66095-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17619896
|
Proteintech
CL532-66095-100UL |
100 μL |
450.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Lamin B1 Monoclonal antibody apecifically detetects Lamin B1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.Especificaciones
Lamin B1 | |
v | |
Monoclonal | |
Liquid | |
Human, Mouse, Rat | |
BC012295 | |
LMNB1 | |
IgG1 | |
Protein G purification |
3C10G12 | |
Immunofluorescence | |
CoraLite 532 | |
Mouse | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
4001 | |
Lamin B1 fusion protein Ag20522 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Lamin B1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 532, Clone: 3C10G12, Proteintech