missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lamin B1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, CoraLite 532, Clone: 3C10G12, Proteintech

Código de producto. 17619896 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17619896 100 μL 100 microlitros
17741339 20 μL 20 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17619896

Marca: Proteintech CL53266095100UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Lamin B1 Monoclonal antibody apecifically detetects Lamin B1 antigen in Human, Mouse, Rat Samples. It is validated for Immunofluorescence.

Especificaciones

Antígeno Lamin B1
Aplicaciones Immunofluorescence
Clasificación Monoclonal
Clon 3C10G12
Concentración v
Conjugado CoraLite 532
Formulación PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3.
N.º de referencia del gen BC012295
Símbolos de los genes LMNB1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Lamin B1 fusion protein Ag20522
Método de purificación Protein G purification
Cantidad 100 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4001
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Avoid exposure to light.
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.