Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tampón de muestra SDS Laemmli, reducción, x6
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
95.75€ - 150.00€
Especificaciones
Color Azul
Concentración 6X
Tipo de producto Tampón de carga de muestras
Formulario Líquido
Para utilizar con (aplicación) Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15493939
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J61337.AC
25 mL
95.75€
25 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
15403949
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific Chemicals
J61337.AD
50 mL
150.00€
50 ml
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE El tampón de muestra Laemmli SDS se utiliza como colorante electroforético para la desnaturalización de proteínas y la monitorización de la parte frontal del gel de desplazamiento. También se utiliza para el análisis de proteínas en gel de poliacrilamida.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • Este compuesto se compone de varios compuestos, incluidos 375 mM Tris-HCl (pH 6,8), 9 % SDS, 50 % glicerol, 9 % β-mercaptoetanol, 0,03 % azul de bromofenol
  • El compuesto SDS presente en el tampón de muestras Laemmli SDS se une de forma no covalente a las proteínas. SDS se carga negativamente y puede enmascarar la carga intrínseca de la proteína que une
Aplicación
  • El tampón de muestra Laemmli SDS se utiliza para desnaturalizar proteínas y para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema SDS-PAGE
  • Este tampón de muestra se utiliza como colorante electroforético para la desnaturalización de proteínas y la monitorización de la parte frontal del gel en marcha
  • También se utiliza para el análisis de gel de proteínas de poliacrilamida
Especificaciones
Especificaciones
Azul
Tampón de carga de muestras
Para la preparación de muestras de proteínas que se utilizarán en el sistema Laemmli SDS-PAGE
6X
Líquido
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Thermo Scientific Chemicals Tampón de muestra SDS Laemmli, reducción, x6